Natriumtetrachloroaurat Hydrat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

396270010 396270050
ACRO396270010EA 170 EUR
ACRO396270010 ACRO396270050
Natriumtetrachloroaurat Hydrat 98%
Natriumtetrachloroaurat Hydrat
Formel: AuCl₄Na·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149161
CAS-Nummer: 29156-65-8
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR