(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.9 M in Pentan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: t-Butyllithium
396541000 396548000
396541000.EA 68.5 EUR
396541000. 396548000.
(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.9 M in Pentan, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Molecular Weight: 64.06 g/mol
Siedepunkt: 36…38 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.69 g/cm³
Flammpunkt: –56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008795
CAS-Nummer: 594-19-4
UN: 3394
ADR: 4.2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M