2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
396980010
396980025
396980100
396980250
396982500
ACRO396980010EA
55.4
EUR
ACRO396980010
ACRO396980025
ACRO396980100
ACRO396980250
ACRO396982500
2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60.1 g/mol Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –89.5 °C Dichte: 0.785 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3 II Merck Index: 13,05228 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid (Passes test) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.376 to 1.379 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.01 |
Relative density | (20/20°C) 0.785 to 0.789 |
Specific gravity | (25°C) 0.783 to 0.787 |
Identification D | Passes test |
Non-volatile matter | ≤20 ppm |
Related substances | ≤0.3 % |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Benzene | ≤2 ppm |
Peroxides | Passes test |