3-Picolylbromid Hydrobromid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397140010 397140050
ACRO397140010EA 46.9 EUR
ACRO397140010 ACRO397140050
3-Picolylbromid Hydrobromid 97%
3-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252,94 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321314
CAS-Nummer: 4916-55-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %