Natrium-1-decansulfonat, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
396710250
396711000
ACRO396710250EA
166
EUR
ACRO396710250
ACRO396711000
Natrium-1-decansulfonat, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (150°C) |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.2 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |