1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Natriumlaurylsulfonat, Natriumdodecylsulfonat
396720050
396720250
ACRO396720050EA
168
EUR
ACRO396720050
ACRO396720250
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₂₅NaO₃S Molecular Weight: 272.38 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007527 CAS-Nummer: 2386-53-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |