4-Brom-1H-pyrazol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 42.8 EUR
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Brom-1H-pyrazol 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Siedepunkt: 250…260 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075602
CAS-Nummer: 2075-45-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR