Benzylalkohol, extra trocken 98+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

396880010 396881000
396880010.EA 328 EUR
396880010. 396881000.
Benzylalkohol, extra trocken 98+%, AcroSeal®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.044 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR