Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
396890010 396891000
396890010.EA 178 EUR
396890010. 396891000.
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), extra trocken 99+%, AcroSeal®
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %