n-Octan, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
396900010 396901000
396900010.EA 474 EUR
396900010. 396901000.
n-Octan, dry_extra 99+%, AcroSeal®
n-Octan
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Molecular Weight: 114.23 g/mol
Siedepunkt: 125…127 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.708 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %