1,2-Dichlorbenzol, extra trocken 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Dichlorbenzol
396960010 396961000
396960010.EA 174 EUR
396960010. 396961000.
1,2-Dichlorbenzol, extra trocken 98+%, AcroSeal®
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.3 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %