4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 28.3 EUR
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂O·2HCl
Molecular Weight: 211,09 g/mol
Schmelzpunkt: 206…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052003
CAS-Nummer: 59548-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %