1H-Imidazol-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO397110010EA 79.8 EUR
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazol-4-carbonsäure 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082203
CAS-Nummer: 1072-84-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %