Kaliumacetat 99+% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
397120010
397121000
397122500
ACRO397120010EA
164
EUR
ACRO397120010
ACRO397121000
ACRO397122500
Kaliumacetat 99+% für die Molekularbiologie
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Schmelzpunkt: 292 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤4 ppm |