2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
397130050 397130250
ACRO397130050EA 96.6 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formel: C₆H₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179418
CAS-Nummer: 4744-50-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %