Cyclopentylmethylether (CPME), extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
397250010 397251000
397250010.EA 208 EUR
397250010. 397251000.
Cyclopentylmethylether (CPME), extra trocken 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm