Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Polyoxyl 35 castor oil, Castor oil polyoxyl 35, PEG 35 castor oil
397282500 397280010
ACRO397282500EA 83.8 EUR
ACRO397282500 ACRO397280010
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Castor oil ethoxylated
Siedepunkt: >100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: 257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130879
CAS-Nummer: 61791-12-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g