4-Picolylbromid Hydrobromid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050 397330250
ACRO397330050EA 59 EUR
ACRO397330050 ACRO397330250
4-Picolylbromid Hydrobromid 97%
4-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252,94 g/mol
Schmelzpunkt: 189…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863545
CAS-Nummer: 73870-24-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 192 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %