Cyclopentylisocyanat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
397370010 397370050
ACRO397370010EA 46.6 EUR
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentylisocyanat 97%
Cyclopentylisocyanat
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111.14 g/mol
Siedepunkt: 147 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.986 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093695
CAS-Nummer: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %