Cyclopentan 95+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentamethylen
397430010 397430050
ACRO397430010EA 102 EUR
ACRO397430010 ACRO397430050
Cyclopentan 95+%, rein
Cyclopentan
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001356
CAS-Nummer: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %