2-Chlor-5-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-pyridinylboronsäure, 2-Chlorpyridin-5-boronsäure
397770010 397770050
ACRO397770010EA 42.8 EUR
ACRO397770010 ACRO397770050
2-Chlor-5-pyridinboronsäure 97%
2-Chlor-5-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₅BClNO₂
Molecular Weight: 157,36 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094998
CAS-Nummer: 444120-91-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %