Cyclopentan, extra trocken 95+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentamethylen
397680010
397681000
397680010.EA
114
EUR
397680010.
397681000.
Cyclopentan, extra trocken 95+%, AcroSeal®
Cyclopentan
Formel:
C₅H₁₀ Molecular Weight: 70,13 g/mol Siedepunkt: 50 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 0,75 g/cm³ Flammpunkt: –7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001356 CAS-Nummer: 287-92-3 UN: 1146 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥95.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |