tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010
397750050
ACRO397750010EA
29.4
EUR
ACRO397750010
ACRO397750050
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat
Formel:
C₁₀H₂₁O₅P Molecular Weight: 252.25 g/mol Dichte: 1.074 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075414 CAS-Nummer: 27784-76-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |