(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
397880050 397880250
ACRO397880050EA 82.6 EUR
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Siedepunkt: 163 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798261
CAS-Nummer: 66211-46-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %