6-Fluorveratrumaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethoxy-6-fluorbenzaldehyd
398090010 398090050
ACRO398090010EA 39.4 EUR
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluorveratrumaldehyd 97%
6-Fluorveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184.17 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061108
CAS-Nummer: 71924-62-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %