6-Chlornicotinonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
398390050 398390250
ACRO398390050EA 30.6 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chlornicotinonitril 97%
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molecular Weight: 138,56 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %