2-Amino-m-kresol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-hydroxytoluol, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzol, 2-Hydroxy-6-methylanilin
398410050
398410250
ACRO398410050EA
67.5
EUR
ACRO398410050
ACRO398410250
2-Amino-m-kresol 96%
2-Amino-m-kresol
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,15 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075082 CAS-Nummer: 2835-97-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 152 °C |
HPLC | ≥95 % |