5-Bromoxindol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
398530010
398530050
ACRO398530010EA
35
EUR
ACRO398530010
ACRO398530050
5-Bromoxindol 97%
5-Bromoxindol
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456998 CAS-Nummer: 20870-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 224 °C |
HPLC | ≥96.0 % |