5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
398650010
398650050
398652500
ACRO398650010EA
96.9
EUR
ACRO398650010
ACRO398650050
ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00022705 CAS-Nummer: 7254-19-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |