Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010
399160050
ACRO399160010EA
93.5
EUR
ACRO399160010
ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₃ Siedepunkt: 268…269 °C (760 mmHg) Dichte: 1,432 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231243 CAS-Nummer: 26510-95-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |