O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
399680010
399680050
ACRO399680010EA
108
EUR
ACRO399680010
ACRO399680050
O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid 99%
O-tert-Butylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 125.5972 g/mol Schmelzpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043272 CAS-Nummer: 39684-28-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % |