4-Fluor-2-methoxyphenol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

398990010 398990050
ACRO398990010EA 25 EUR
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluor-2-methoxyphenol 97%
4-Fluor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Molecular Weight: 142.13 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.247 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070797
CAS-Nummer: 450-93-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR