4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Benzyloxy)butan-1-ol, 1-Butanol, 4-(phenylmethoxy)-, 4-benzyloxy-butan-1-ol, 4-benzyloxybutanol
399120050 399120250
ACRO399120050EA 49.2 EUR
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180.247 g/mol
Siedepunkt: 216…256 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.026 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155211
CAS-Nummer: 4541-14-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %