[(3-Brompropoxy)methyl]benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
399130010
ACRO399130010EA 38.4 EUR
ACRO399130010
[(3-Brompropoxy)methyl]benzol 98%
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Molecular Weight: 229.117 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (8 mmHg)
Dichte: 1.298 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134570
CAS-Nummer: 54314-84-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %