Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
399260010 399260050
ACRO399260010EA 39.3 EUR
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoat 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.1733 g/mol
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321262
CAS-Nummer: 6702-50-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %