(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
399340010 399340050
ACRO399340010EA 211 EUR
ACRO399340010 ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilisiert
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,154 g/mol
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078933
CAS-Nummer: 60410-16-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)