4-Pyridazincarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010
399630050
ACRO399630010EA
70.8
EUR
ACRO399630010
ACRO399630050
4-Pyridazincarbonsäure 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Molecular Weight: 124.10 g/mol Schmelzpunkt: 244.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011576 CAS-Nummer: 50681-25-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |