4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
399710010 399710050
ACRO399710010EA 35 EUR
ACRO399710010 ACRO399710050
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051686
CAS-Nummer: 933-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥96.0 %