1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
399750010 399750050
ACRO399750010EA 96.6 EUR
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formel: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Molecular Weight: 391.36 g/mol
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683528
CAS-Nummer: 207857-15-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure