4-Brom-m-anisidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-methoxyanilin, 5-Amino-2-bromanisol, 4-Brom-3-anisidin
399810010
399810050
ACRO399810010EA
33.6
EUR
ACRO399810010
ACRO399810050
4-Brom-m-anisidin 97%
4-Brom-m-anisidin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05664063 CAS-Nummer: 19056-40-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 100 °C |
GC | ≥96.0 % |