2-Brom-5-formylpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 60 EUR
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Brom-5-formylpyridin 95%
2-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
Schmelzpunkt: 104…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115419
CAS-Nummer: 149806-06-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %