5-Aminofluorescein (isomer I), rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
400770010
400770050
ACRO400770010EA
107
EUR
ACRO400770010
ACRO400770050
5-Aminofluorescein (isomer I), rein
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formel:
C₂₀H₁₃NO₅ Molecular Weight: 347,33 g/mol Schmelzpunkt: 223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005052 CAS-Nummer: 3326-34-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | 95 % Typical |
GC | ≥97.5 % |