8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 52.6 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure 98%
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
Schmelzpunkt: 183…183,5 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003998
CAS-Nummer: 82-76-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %