L(+)-Asparagin Monohydrat, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
401480010
401481000
401482500
ACRO401480010EA
412
EUR
ACRO401480010
ACRO401481000
ACRO401482500
L(+)-Asparagin Monohydrat, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Molecular Weight: 150.13 g/mol Schmelzpunkt: 233…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151038 CAS-Nummer: 5794-13-8 Merck Index: 14,00837 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 10.5 % to 12.5 % (1 g, 130°C, 3 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (1 g) |
Appearance of solution | Clear colorless |
Related substances | ≤0.8 % (total impurities) |
pH | 4.0 to 6.0 |
Specific optical rotation | +33.7° to +36.0° (20°C, 589 nm) (on dried substance) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (on dried substance) |
Sulfates | ≤200 ppm |
Chlorides | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |