o-Kresol 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-2-methylbenzol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluol
405731000 405738000
405731000.EA 20.1 EUR
405731000. 405738000.
o-Kresol 99%, AcroSeal®
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %