2,5-Dichlor-p-benzochinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
406730050
406730250
ACRO406730050EA
79.5
EUR
ACRO406730050
ACRO406730250
2,5-Dichlor-p-benzochinon 98%
2,5-Dichlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 176.99 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041736 CAS-Nummer: 615-93-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 164 °C |
GC | ≥97.5 % |