β-Cyclodextrin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO406005000EA
235
EUR
ACRO406005000
ACRO406000250
ACRO406001000
β-Cyclodextrin 98%
β-Cyclodextrin
Formel:
C₄₂H₇₀O₃₅ Molecular Weight: 1134,98 g/mol Schmelzpunkt: 310 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078139 CAS-Nummer: 7585-39-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤14 % (105°C, 8 hrs) |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance) |