Magnesiumbromid, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
413390010 413390050
ACRO413390010EA 20.9 EUR
ACRO413390010 ACRO413390050
Magnesiumbromid, wasserfrei 98%, rein
Magnesium bromide
Formel: Br₂Mg
Schmelzpunkt: 711 °C
Dichte: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011105
CAS-Nummer: 7789-48-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %