Kaliumperiodat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliummetaperiodat, Kaliumtetroxoiodat(VII)
418291000
418295000
ACRO418291000EA
86.8
EUR
ACRO418291000
ACRO418295000
Kaliumperiodat ACS
Kaliumperiodat
Formel:
KlO₄ Molecular Weight: 230 g/mol Schmelzpunkt: 582 °C Dichte: 3,62 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011407 CAS-Nummer: 7790-21-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | 99.8 to 100.3 % (dried basis) |
Other halogens (as Cl) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...