Natriumiodid, wasserfrei ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Iodnatrium
419570025 419571000 419575000
ACRO419570025EA 750 EUR
ACRO419570025 ACRO419571000 ACRO419575000
Natriumiodid, wasserfrei ACS
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 661 °C
Dichte: 3.66 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid
pH 6.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with KIO3 ≥99.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %